5-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2071-1G A2071-5G
TCIAA2071-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA2071-1G TCIAA2071-5G
5-Aminoindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: 131…134 °C
Numéro MDL: MFCD00005679
Numéro CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&vid=13b88655704a2d298fbdd17065aef469c16f1f86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité