4-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0116-25G N0116-500G
TCIAN0116-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAN0116-25G TCIAN0116-500G
4-Nitro-o-toluidine ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Densité: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007734
Numéro CAS: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&vid=cd1f267f9e2887ea02cd10db6a5fd02c58b85bd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité