4-Nitro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 2-Méthyl-4-nitroaniline4-Nitro-2-méthylaniline
TCIAN0529-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0529-25G
4-Nitro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
4-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 135 °C
Numéro MDL: MFCD00007734
Numéro CAS: 99-52-5
ONU: 2660
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/93/28989693.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité