2-Amino-4-nitrophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0378-25G A0378-500G A0378-100G
TCIAA0378-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAA0378-25G TCIAA0378-500G TCIAA0378-100G
2-Amino-4-nitrophénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-nitrophenol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 176…177 °C
Densité: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007695
Numéro CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e25f230a918ca117e53bc7aa2c05d8b27f178a55&vid=e25f230a918ca117e53bc7aa2c05d8b27f178a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité