2-Méthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0869-25ML M0869-5ML
TCIAM0869-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAM0869-25ML TCIAM0869-5ML
2-Méthoxybenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthoxybenzylamine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 127°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008110
Numéro CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92274ece8b6e159a0a9eee5dbed414f18a5f865d&vid=92274ece8b6e159a0a9eee5dbed414f18a5f865d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité