m-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 3-Anisidine3-Méthoxyaniline
TCIAA0485-500GEA 322 EUR InStock
TCIAA0485-500G TCIAA0485-25G TCIAA0485-100G
m-Anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
m-Anisidine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point d'ébullition: 251°C
Point de fusion: –2 °C
Point d'éclair: 126°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007783
Numéro CAS: 536-90-3
ONU: 2431
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00670
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/17/28927917.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité