(±)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminopropanol, Hydroxypropylamine, 1-Aminopropan-2-ol, DL-1-Amino-2-propanol, (±)-Isopropanolamine, Aminoisopropyl alcohol, iso-propanol amine Amino-2-propanol DL-Isopropanolamine (±)-1-Amino-2-propanol (±)-Isopropanolamine
A1229-25ML A1229-500ML
TCIAA1229-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1229-25ML TCIAA1229-500ML
(±)-1-Amino-2-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-Aminopropan-2-ol
Formule: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: -2°C
Densité: 0,962 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008139
Numéro CAS: 78-96-6
EINECS: 201-162-7
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&vid=f4add7933b3a173c4d98d329a923d3684c1ded73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité