3-Aminobenzènethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol
A1852-25G A1852-5G
TCIAA1852-25GEA 245 EUR InStock
TCIAA1852-25G TCIAA1852-5G
3-Aminobenzènethiol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
MW: 125,19 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Densité: 1,1859 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00007791
Numéro CAS: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc29f9fe199def40cd3fb4631e48c4d3b95be889&vid=fc29f9fe199def40cd3fb4631e48c4d3b95be889&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité