1,12-Diaminododécane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0091-25G D0091-500G D0091-100G
TCIAD0091-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD0091-25G TCIAD0091-500G TCIAD0091-100G
1,12-Diaminododécane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,12-Diaminododécane
Formule: C₁₂H₂₈N₂
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008155
Numéro CAS: 2783-17-7
EINECS: 220-489-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d62b49709ff6862a275b92f1d650ed376d90029&vid=3d62b49709ff6862a275b92f1d650ed376d90029&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité