m-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: MPD, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine
P1911-25G P1911-250G
TCIAP1911-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP1911-25G TCIAP1911-250G
m-Phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
m-Phénylènediamine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Point d'ébullition: 287°C
Point de fusion: 63…64 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007799
Numéro CAS: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
ONU: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07283
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&vid=3e8d76a8144b7f84a694f157bd8a09fbbf73beb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité