Toluène-3,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Méthyl-o-phénylènediamine
TCIAD0125-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD0125-25G
Toluène-3,4-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Toluène-3,4-diamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 265°C
Point de fusion: 86…89 °C
Numéro MDL: MFCD00007728
Numéro CAS: 496-72-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/07/28974507.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité