Diisobutylamine
Fournisseur: TCI
Danger
D0614-25ML D0614-500ML
TCIAD0614-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0614-25ML TCIAD0614-500ML
Diisobutylamine
Diisobutylamine
Formule: C₈H₁₉N
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: –74°C
Densité: 0,763 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00008930
Numéro CAS: 110-96-3
EINECS: 203-819-3
ONU: 2361
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&vid=346563a3e4f711a2191452fb6eaeebcc6d4f652f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité