N-Éthyl-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Ethyl-3-methylaniline, 3-(Ethylamino)toluene
E0178-25ML E0178-500ML
TCIAE0178-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0178-25ML TCIAE0178-500ML
N-Éthyl-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthyl-m-toluidine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0,9264 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00009027
Numéro CAS: 102-27-2
EINECS: 203-019-4
ONU: 2754
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&vid=57a0f49ebbea7b80728160debe816c03504b2996&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité