N-Éthyléthylenediamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoethyl(ethyl)amine
E0294-25ML E0294-500ML E0294-100ML
TCIAE0294-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAE0294-25ML TCIAE0294-500ML TCIAE0294-100ML
N-Éthyléthylenediamine ≥99.0% (par GC)
N-Éthyléthylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00008166
Numéro CAS: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818c28cfe9ca6cdbae2476f3628dbc16a7f604c2&vid=818c28cfe9ca6cdbae2476f3628dbc16a7f604c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité