6-Nitroindoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-nitro-(1H)-indole
N0403-1G N0403-5G
TCIAN0403-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0403-1G TCIAN0403-5G
6-Nitroindoline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
6-Nitroindoline
Formule: C₈H₈N₂O₂
MW: 164,16 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Numéro MDL: MFCD00005710
Numéro CAS: 19727-83-4
EINECS: 243-257-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=284798489d2840f748e6c31773395d1ffca5e5b5&vid=284798489d2840f748e6c31773395d1ffca5e5b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité