4-Nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0506-25G N0506-500G
TCIAN0506-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAN0506-25G TCIAN0506-500G
4-Nitroimidazole ≥98.0% (par GC)
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 312°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005196
Numéro CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité