2-Méthyl-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1681-25G M1681-500G
TCIAM1681-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM1681-25G TCIAM1681-500G
2-Méthyl-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Méthyl-5-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043912
Numéro CAS: 13120-77-9
EINECS: 236-048-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&vid=4f62befac63af50162f67f908d5c15b497fdbfd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité