Alcool 3-nitrobenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0178-25G N0178-100G
TCIAN0178-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAN0178-25G TCIAN0178-100G
Alcool 3-nitrobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3-nitrobenzylique
Formule: C₇H₇NO₃
Point d'ébullition: 317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…27 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007273
Numéro CAS: 619-25-0
EINECS: 210-588-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&vid=510a6c6df49055c6896003faa78e05503faceafb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité