2,7-Dinitrofluorène ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D0834-25G D0834-5G
TCIAD0834-25GEA 170 EUR InStock
TCIAD0834-25G TCIAD0834-5G
2,7-Dinitrofluorène ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Dinitrofluorène
Formule: C₁₃H₈N₂O₄
MW: 256,22 g/mol
Point de fusion: 340 °C
Numéro MDL: MFCD00001121
Numéro CAS: 5405-53-8
EINECS: 226-457-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=574b05541ca8474741ab18c3644d46ce66cd9f57&vid=574b05541ca8474741ab18c3644d46ce66cd9f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité