Sulfite de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl sulphite, Dimethylsulphite
D0264-25G D0264-500G
TCIAD0264-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD0264-25G TCIAD0264-500G
Sulfite de diméthyle ≥99.0% (par GC)
Sulfite de diméthyle
Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD00008415
Numéro CAS: 616-42-2
EINECS: 210-481-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&vid=62d2d55ccec357d6f073237d826ec85fbaf8e8ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité