Orthopropionate de triméthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT2288-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT2288-5G TCIAT2288-25G
Orthopropionate de triméthyle ≥97.0% (par GC)
Orthopropionate de triméthyle
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point d'éclair: 19°C
Numéro MDL: MFCD00043305
Numéro CAS: 24823-81-2
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/74/28996074.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité