1-Éthoxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 1-naphthyl ether, 1-Ehoxynaphthalene
E0532-25G E0532-5G
TCIAE0532-25GEA 132 EUR InStock
TCIAE0532-25G TCIAE0532-5G
1-Éthoxynaphtalène ≥95.0% (par GC)
1-Éthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂O
MW: 172,23 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.5 °C
Densité: 1,0711 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00003928
Numéro CAS: 5328-01-8
EINECS: 226-213-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&vid=5dc160387f2ac729cde110bcfa193cf80aeccfec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0570 to 1.0670
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité