5-Méthoxyindole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0731-1G M0731-25G M0731-5G
TCIAM0731-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM0731-1G TCIAM0731-25G TCIAM0731-5G
5-Méthoxyindole ≥99.0% (par GC)
5-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005674
Numéro CAS: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&vid=f1de83d98b8cd13dbbdbe625b55d102521ea3555&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité