6-Méthoxy-m-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methylanisol, 3-Hydroxy-4-methoxytoluene, 2-Methoxy-5-methylphenol, 1-Hydroxy-2-methoxy-5-methylbenzene
H0624-25G H0624-5G
TCIAH0624-25GEA 332 EUR InStock
TCIAH0624-25G TCIAH0624-5G
6-Méthoxy-m-crésol ≥98.0% (par GC)
6-Méthoxy-m-crésol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,0973 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00040901
Numéro CAS: 1195-09-1
EINECS: 214-791-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&vid=b911ef3bb7df72a6b85f00f1b460de7ff5f62f8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité