3-Méthoxythiophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
M1194-25G M1194-5G
TCIAM1194-25GEA 137 EUR InStock
TCIAM1194-25G TCIAM1194-5G
3-Méthoxythiophénol ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxythiophénol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Densité: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00004841
Numéro CAS: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&vid=6c08d062a8b3bcfb591ceffae5648d9770d61a14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité