Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0489-25ML B0489-500ML
TCIAB0489-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0489-25ML TCIAB0489-500ML
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle) ≥98.0% (par GC)
Oxyde de bis(2-ethoxyéthyle)
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –44°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009254
Numéro CAS: 112-36-7
EINECS: 203-963-7
Merck Index: 14,03118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&vid=4a134eeb8bc841df7ea77cdea019724a3d4cff84&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité