Borate de tributyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tri-n-butylborate
B0518-25ML B0518-500ML B0518-100ML
TCIAB0518-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0518-25ML TCIAB0518-500ML TCIAB0518-100ML
Borate de tributyle ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Borate de tributyle
Formule: C₁₂H₂₇BO₃
MW: 230,15 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8567 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00009434
Numéro CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&vid=d29363d25e58460361a5e431f3ea03cc5c6fabc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité