Vinyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
V0042-25ML V0042-500ML V0042-100ML
TCIAV0042-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0042-25ML TCIAV0042-500ML TCIAV0042-100ML
Vinyltriméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Vinyltriméthoxysilane
Formule: C₅H₁₂O₃Si
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008605
Numéro CAS: 2768-02-7
EINECS: 220-449-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74518cb5aedbb4c0f6335d0cd06bb30cb832704a&vid=74518cb5aedbb4c0f6335d0cd06bb30cb832704a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité