(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
M0928-100ML M0928-25ML M0928-500ML
TCIAM0928-100MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAM0928-100ML TCIAM0928-25ML TCIAM0928-500ML
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (par GC)
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formule: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 196,34 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004901
Numéro CAS: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&vid=16b5f5c749362825e51f810e48f8803f6ac99255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité