Anhydride butyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B0766-25ML B0766-500ML
TCIAB0766-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0766-25ML TCIAB0766-500ML
Anhydride butyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride butyrique
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –73 °C
Densité: 0,963 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009389
Numéro CAS: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
ONU: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01594
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&vid=b096153f9ac4c2fc704d91e39c8aebbcfe3b4696&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité