Ciclohexilmetanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0595-25G C0595-500G C0595-100G
TCIAC0595-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0595-25G TCIAC0595-500G TCIAC0595-100G
Ciclohexilmetanol ≥98.0% (par GC)
Ciclohexilmetanol
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,926 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00001510
Numéro CAS: 100-49-2
EINECS: 202-857-8
Merck Index: 14,02731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12549f15311b2e286e1825a6bc99692c63f042e7&vid=12549f15311b2e286e1825a6bc99692c63f042e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité