(±)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-propanol, (±)-α-Ethylbenzyl alcohol
P0212-25G P0212-500G
TCIAP0212-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0212-25G TCIAP0212-500G
(±)-1-Phényl-1-propanol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Phényl-1-propanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂CH₃
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 212°C
Densité: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004564
Numéro CAS: 93-54-9
EINECS: 202-256-0
Merck Index: 14,03768
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&vid=1176d449df743790a4706d5ab04c6637d1d34a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité