3-Méthyl-3-butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylbut-3-en-1-ol, 2-Methyl-1-buten-4-ol
M0726-25ML M0726-500ML M0726-100ML
TCIAM0726-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0726-25ML TCIAM0726-500ML TCIAM0726-100ML
3-Méthyl-3-butène-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Méthyl-3-butène-1-ol
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –82 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002933
Numéro CAS: 763-32-6
EINECS: 212-110-8
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&vid=3d80de2de84a10de83ff7f31e86073d4cde31568&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité