Biphényle-3-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0768-25G P0768-5G
TCIAP0768-25GEA 313 EUR InStock
TCIAP0768-25G TCIAP0768-5G
Biphényle-3-ol ≥97.0% (par GC)
Biphényle-3-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 334 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00002294
Numéro CAS: 580-51-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&vid=fd1bac67896aa780be5e64f40d36de1da3501f19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 75.0 to 81.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité