3-Pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0331-25G H0331-500G H0331-100G
TCIAH0331-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH0331-25G TCIAH0331-500G TCIAH0331-100G
3-Pyridone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…126 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (-70 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006378
Numéro CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&vid=f580dbcc4b6565ccf49a62f55bde9b2d6651f673&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité