Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Phénoxyphénol ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

P0950-25G P0950-500G
TCIAP0950-25GEA 44 EUR InStock
TCIAP0950-25G TCIAP0950-500G
4-Phénoxyphénol ≥99.0% (par GC)
4-Phénoxyphénol


Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point de fusion: 80…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002331
Numéro CAS: 831-82-3
EINECS: 212-611-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13ee01243293328b2ab4368286b0b0e31af1ff3c&vid=13ee01243293328b2ab4368286b0b0e31af1ff3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité