2-Méthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
M0425-25G M0425-100G
TCIAM0425-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAM0425-25G TCIAM0425-100G
2-Méthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylrésorcinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…122 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fee3b7aee755c6f04ffaf47c9f29b82d958360f&vid=1fee3b7aee755c6f04ffaf47c9f29b82d958360f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité