2-Méthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,6-Dihydroxytoluene, 2-Methylbenzene-1,3-diol
M1109-25G M1109-500G
TCIAM1109-25GEA 44 EUR InStock
TCIAM1109-25G TCIAM1109-500G
2-Méthylrésorcinol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylrésorcinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 264 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120…122 °C
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002271
Numéro CAS: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&vid=782b0e21a8014b6a95d4d2526f4a8d0db7c9a9fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité