1,3-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0588-1G D0588-5G
TCIAD0588-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD0588-1G TCIAD0588-5G
1,3-Dihydroxynaphtalène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Dihydroxynaphtalène
Formule: C₁₀H₈O₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003965
Numéro CAS: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 14,06396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&vid=85a838ccf838b096bd242fe09d0dc92cfb6250a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité