(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-1,2-Propylene glykol, (S)-Propane-1,2-diol, (S)-(+)-1,2-Dihydroxy propane
P1129-5G P1129-25G
TCIAP1129-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAP1129-5G TCIAP1129-25G
(S)-(+)-1,2-Propanediol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-1,2-Propanediol
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76,1 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004539
Numéro CAS: 4254-15-3
Merck Index: 14,07855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&vid=556849289fcb70cdc48bade01e4c53ff0a278a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 97.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +17.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité