1,2,5-Pentanetriol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1350-5G P1350-1G
TCIAP1350-5GEA 322 EUR InStock
TCIAP1350-5G TCIAP1350-1G
1,2,5-Pentanetriol ≥97.0% (par GC)
1,2,5-Pentanetriol
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD01709258
Numéro CAS: 14697-46-2
EINECS: 238-747-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité