1,2,4-Trihydroxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzene-1,2,4-triol, 1,2,4-Benzenetriol
H0249-10G H0249-25G
TCIAH0249-10GEA 69.3 EUR InStock
TCIAH0249-10G TCIAH0249-25G
1,2,4-Trihydroxybenzène ≥98.0% (par GC)
1,2,4-Trihydroxybenzène
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002198
Numéro CAS: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Merck Index: 14,01073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&vid=a6cbbbdcf092c23129274e8fbce7ed6654f34905&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité