Oxyde de phényle et de m-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP0831-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAP0831-25ML TCIAP0831-500ML TCIAP0831-100ML
Oxyde de phényle et de m-tolyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de phényle et de m-tolyle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 272°C
Numéro MDL: MFCD00008531
Numéro CAS: 3586-14-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/00/28991500.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité