Thioanisole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Sulfure de phényle et de méthyle(Méthylthio)benzène
TCIAT0191-500MLEA 130 EUR InStock
TCIAT0191-500ML TCIAT0191-100ML TCIAT0191-25ML
Thioanisole ≥99.0% (par GC)
Thioanisole
Formule: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Point de fusion: –15 °C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00008559
Numéro CAS: 100-68-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/08/28994508.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité