4-Pyridinethiol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-4-thiol, 4-Mercaptopyridine
M0630-25G M0630-5G
TCIAM0630-25GEA 209 EUR InStock
TCIAM0630-25G TCIAM0630-5G
4-Pyridinethiol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
4-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Point de fusion: 186 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006422
Numéro CAS: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&vid=d5b2329877a733392f35926f50bf3c234fff7ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité