Acide méthanesulfonique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0093-25G M0093-500G
TCIAM0093-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0093-25G TCIAM0093-500G
Acide méthanesulfonique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 233°C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
ONU: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05954
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&vid=914d103496c0b4dfb843b2649386213973912593&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité