1-Décanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
D1181-25G D1181-5G
TCIAD1181-25GEA 107 EUR InStock
TCIAD1181-25G TCIAD1181-5G
1-Décanesulfonate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Décanesulfonate de sodium
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007526
Numéro CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6225ac831d49953c0f9e1877c73cefe0c3616bd&vid=e6225ac831d49953c0f9e1877c73cefe0c3616bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité