Sulfate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Diéthyle sulfate
TCIAD0525-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0525-25ML TCIAD0525-500ML
Sulfate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Sulfate de diéthyle
Formule: C₄H₁₀O₄S
MW: 154,19 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: -25°C
Point d'éclair: 110°C
Numéro MDL: MFCD00009099
Numéro CAS: 64-67-5
ONU: 1594
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03130
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/48/28975148.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité