trans-Stilbène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: trans-1,2-Diphenylethylene, (E)-1,2-Diphenylethene, trans-1,2-Diphenylethene
S0090-25G S0090-100G
TCIAS0090-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAS0090-25G TCIAS0090-100G
trans-Stilbène ≥98.0% (par GC)
trans-Stilbène
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Point d'ébullition: 307°C
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064300
Numéro CAS: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 14,08817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&vid=0332af8e0e5f881798d621790bb996f5f535c1f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité