o-Cymène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0799-0.1MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0799-0.1ML
o-Cymène ≥99.0% (par GC)
o-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point de fusion: –67,9 °C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008888
Numéro CAS: 527-84-4
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/35/28937835.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité